3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-6-chloropicolinonitrile, 3-Bromo-6-chloro-2-cyanopyridine
OR60048-1G OR60048-5G
APOSOR60048-1GEA 40.6 EUR
APOSOR60048-1G APOSOR60048-5G
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₂BrClN₂
MW: 217,45 g/mol
Pto. Ebullición: 111…113 °C (0,15 mm Hg)
Pto. de fusión: 87…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000884
Núm. CAS: 1053659-39-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III