Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60088-5G OR60088-1G
APOSOR60088-5GEA 357 EUR
APOSOR60088-5G APOSOR60088-1G
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate
Formula: C₁₀H₂₂O₆P₂
Pto. Ebullición: 115…116 °C (0,05 mm Hg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263518
Núm. CAS: 37465-31-9