3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methylamine trihydrochloride, 6,7-Dihydropyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole-3-methylamine trihydrochloride
OR60095-1G OR60095-5G
APOSOR60095-1GEA 172 EUR
APOSOR60095-1G APOSOR60095-5G
3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
Formula: C₆H₁₀N₄·3ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699131
Núm. CAS: 1171236-13-7