2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60105-1G OR60105-5G
APOSOR60105-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60105-1G APOSOR60105-5G
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907961
Núm. CAS: 607373-83-1