6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-6-azabenzimidazole, 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR60107-1G OR60107-250MG
APOSOR60107-1GEA 289 EUR
APOSOR60107-1G APOSOR60107-250MG
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12022343
Núm. CAS: 2589-11-9