7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Chloro-6-azaquinoxaline
OR60108-1G OR60108-2.5G OR60108-500MG
APOSOR60108-1GEA 212 EUR
APOSOR60108-1G APOSOR60108-2.5G APOSOR60108-500MG
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Formula: C₇H₄ClN₃
MW: 165,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11044722
Núm. CAS: 93049-39-9