5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-3-cyano-2-methoxypyridine, 5-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbonitrile
OR60154-1G OR60154-250MG
APOSOR60154-1GEA 248 EUR
APOSOR60154-1G APOSOR60154-250MG
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17214212
Núm. CAS: 1256812-94-8