5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60157-1G OR60157-250MG
APOSOR60157-1GEA 140 EUR
APOSOR60157-1G APOSOR60157-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16628188
Núm. CAS: 1257535-48-0