7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-8-methyl-1-azanaphthalene
OR60185-1G OR60185-250MG
APOSOR60185-1GEA 29 EUR
APOSOR60185-1G APOSOR60185-250MG
7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
7-Bromo-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907849
Núm. CAS: 809248-61-1