8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Bromoquinoline-4-ol
OR60188-1G OR60188-5G OR60188-25G
APOSOR60188-1GEA 43.5 EUR
APOSOR60188-1G APOSOR60188-5G APOSOR60188-25G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
8-Bromo-4-hydroxyquinoline
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,054 g/mol
Pto. de fusión: 168…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272389
Núm. CAS: 57798-00-2