8-Bromo-5-chloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Bromo-5-chloro-1-azanaphthalene
OR60189-1G
APOSOR60189-1GEA 102 EUR
APOSOR60189-1G
8-Bromo-5-chloroquinoline
8-Bromo-5-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
MW: 242,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193679
Núm. CAS: 1154741-20-4