6-Amino-4-bromoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Amino-4-bromo-1-azanaphthalene, 4-Bromoquinolin-6-amine
OR60190-250MG OR60190-500MG OR60190-100MG
APOSOR60190-250MGEA 132 EUR
APOSOR60190-250MG APOSOR60190-500MG APOSOR60190-100MG
6-Amino-4-bromoquinoline
6-Amino-4-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,069 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659607
Núm. CAS: 1260785-25-8