Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl (2E)-3-ethoxy-2-methylprop-2-enoate, (E)-Ethyl 3-ethoxy-2-methylacrylate, Ethyl trans-3-ethoxy-2-methylacrylate
OR60192-1G OR60192-25G OR60192-5G
APOSOR60192-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60192-1G APOSOR60192-25G APOSOR60192-5G
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,195 g/mol
Pto. Ebullición: 196…198 °C
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06204558
Núm. CAS: 1085699-23-5