Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60212-1G OR60212-250MG
APOSOR60212-1GEA 338 EUR
APOSOR60212-1G APOSOR60212-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Formula: C₈H₇N₃O
Pto. de fusión: 202…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176747
Núm. CAS: 103313-38-8