2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60215-1G OR60215-250MG
APOSOR60215-1GEA 360 EUR
APOSOR60215-1G APOSOR60215-250MG
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Formula: C₅H₈N₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19201409
Núm. CAS: 19848-54-5