6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Bromo-3-methoxypyrazin-2-yl)hydrazine, 6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxy-1,4-diazine
OR60216-100MG OR60216-1G OR60216-500MG
APOSOR60216-100MGEA 134 EUR
APOSOR60216-100MG APOSOR60216-1G APOSOR60216-500MG
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Formula: C₅H₇BrN₄O
MW: 219.039 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22375534
Núm. CAS: 1334135-54-4