5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-chloro-2-hydrazino-1,4-diazine, (5-Bromo-3-chloropyrazin-2-yl)hydrazine
OR60219-1G OR60219-250MG OR60219-100MG
APOSOR60219-1GEA 401 EUR
APOSOR60219-1G APOSOR60219-250MG APOSOR60219-100MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Formula: C₄H₄BrClN₄
MW: 223,458 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22375535
Núm. CAS: 850421-08-8