2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Methylpyridin-2-yl)hydrazine, 6-Hydrazino-3-picoline
OR60226-1G
APOSOR60226-1GEA 227 EUR
APOSOR60226-1G
2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
2-Hydrazino-5-methylpyridine
Formula: C₆H₉N₃
MW: 123,156 g/mol
Pto. Ebullición: 90…95 °C (0,03 mm Hg)
Pto. de fusión: 67…72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425577
Núm. CAS: 4931-01-5