3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60227-1G OR60227-250MG
APOSOR60227-1GEA 31.9 EUR
APOSOR60227-1G APOSOR60227-250MG
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Formula: C₆H₈BrN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000011
Núm. CAS: 1289007-61-9