5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)hydrazine, (5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazino-4-picoline
OR60233-5G OR60233-1G
APOSOR60233-5GEA 546 EUR
APOSOR60233-5G APOSOR60233-1G
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Formula: C₆H₈BrN₃
MW: 202,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09999921
Núm. CAS: 913839-67-5