Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2-[(dimethylamino)methylene]-3-oxo-3-phenylpropanoate, Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
OR60237-1G OR60237-25G OR60237-5G
APOSOR60237-1GEA 87 EUR
APOSOR60237-1G APOSOR60237-25G APOSOR60237-5G
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247.29 g/mol
Pto. Ebullición: 150…155 °C (0.5 mm Hg)
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00120477
Núm. CAS: 66129-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III