5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-methylnitrobenzene, 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene
OR60239-25G OR60239-5G OR60239-1G
APOSOR60239-25GEA 50.9 EUR
APOSOR60239-25G APOSOR60239-5G APOSOR60239-1G
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.032 g/mol
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137824
Núm. CAS: 52414-98-9