3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethan-1-one), 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethanone
OR60262-1G OR60262-250MG OR60262-5G
APOSOR60262-1GEA 299 EUR
APOSOR60262-1G APOSOR60262-250MG APOSOR60262-5G
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
3'-Iodo-2'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉IO
MW: 260.072 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573017
Núm. CAS: 52164-39-3