5-Chloro-3-methylbenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60263-1G OR60263-250MG
APOSOR60263-1GEA 1060 EUR
APOSOR60263-1G APOSOR60263-250MG
5-Chloro-3-methylbenzofuran
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Formula: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Pto. Ebullición: 232…233 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797625
Núm. CAS: 1125-41-3