6-Chloro-3-methylbenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60264-1G OR60264-250MG
APOSOR60264-1GEA 986 EUR
APOSOR60264-1G APOSOR60264-250MG
6-Chloro-3-methylbenzofuran
6-Chloro-3-methylbenzofuran
Formula: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Pto. Ebullición: 218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15144093
Núm. CAS: 30343-35-2