2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60266-1G OR60266-250MG OR60266-5G
APOSOR60266-1GEA 198 EUR
APOSOR60266-1G APOSOR60266-250MG APOSOR60266-5G
2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
2-Bromo-7-methoxyphenazine
Formula: C₁₃H₉BrN₂O
Pto. de fusión: 174…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066843
Núm. CAS: 58476-71-4