5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6070-1G OR6070-5G
APOSOR6070-1GEA 246 EUR
APOSOR6070-1G APOSOR6070-5G
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09064985
Núm. CAS: 494772-07-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III