4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: {4-[(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR6073-1G OR6073-5G
APOSOR6073-1GEA 132 EUR
APOSOR6073-1G APOSOR6073-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Formula: C₁₄H₂₂N₂O
MW: 234,337 g/mol
Pto. Ebullición: 190…200 °C (2 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09064973
Núm. CAS: 884507-50-0