(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6077-1G OR6077-25G OR6077-5G
APOSOR6077-1GEA 0 EUR
APOSOR6077-1G APOSOR6077-25G APOSOR6077-5G
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Pto. de fusión: 88…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798043
Núm. CAS: 58236-74-1
UN: 3261
ADR: 8,II