Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6079-1G OR6079-250MG
APOSOR6079-1GEA 140 EUR
APOSOR6079-1G APOSOR6079-250MG
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Formula: C₉H₉ClO₄S
Pto. de fusión: 115,5…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778383
Núm. CAS: 130047-14-2
UN: 3261
ADR: 8,II