5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6090-1G OR6090-250MG
APOSOR6090-1GEA 460 EUR
APOSOR6090-1G APOSOR6090-250MG
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine
Formula: C₇H₉BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09065029
Núm. CAS: 915707-70-9
UN: 2735
ADR: 8,III