4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61008-1G OR61008-250MG
APOSOR61008-1GEA 0 EUR
APOSOR61008-1G APOSOR61008-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071079
Núm. CAS: 476660-41-0