3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(3-Methoxypropyl) 3-boronobenzamide
OR6101-1G OR6101-5G
APOSOR6101-1GEA 216 EUR
APOSOR6101-1G APOSOR6101-5G
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₄
MW: 237,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258755
Núm. CAS: 957061-22-2