1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide
OR61013-1G OR61013-250MG
APOSOR61013-1GEA 452 EUR
APOSOR61013-1G APOSOR61013-250MG
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Formula: C₉H₁₁N₂·I
Pto. de fusión: 137…142 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00491277
Núm. CAS: 7181-87-5