6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61021-1G OR61021-250MG OR61021-5G
APOSOR61021-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61021-1G APOSOR61021-250MG APOSOR61021-5G
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Pto. de fusión: 114…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09261082
Núm. CAS: 66909-33-9