6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-5-methylpyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-3-methylpyridine
OR61022-1G OR61022-500MG
APOSOR61022-1GEA 314 EUR
APOSOR61022-1G APOSOR61022-500MG
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214192
Núm. CAS: 66909-29-3