Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-7-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR61031-1G OR61031-100MG
APOSOR61031-1GEA 75.4 EUR
APOSOR61031-1G APOSOR61031-100MG
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,068 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16556320
Núm. CAS: 1257535-37-7