6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61041-10G OR61041-1G OR61041-5G
APOSOR61041-10GEA 677 EUR
APOSOR61041-10G APOSOR61041-1G APOSOR61041-5G
6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
6-Chloropyridine-2-carboxamide
Formula: C₆H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00708892
Núm. CAS: 70593-61-2