N-(Toluene-4-sulphonyl)glycine methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl N-[(4-methylphenyl)sulphonyl]glycinate, Tos-Gly-Ome, N-Tosylglycine methyl ester, Methyl [(4-methylphenyl)sulphonamido]acetate
OR61063-100G OR61063-25G OR61063-500G
APOSOR61063-100GEA 115 EUR
APOSOR61063-100G APOSOR61063-25G APOSOR61063-500G
N-(Toluene-4-sulphonyl)glycine methyl ester
N-(Toluene-4-sulphonyl)glycine methyl ester
Formula: C₁₀H₁₃NO₄S
MW: 243,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00558890
Núm. CAS: 2645-02-5