3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3-Iodo-2-methylpheny)-2-bromoethan-1-one
OR61076-1G OR61076-250MG OR61076-5G
APOSOR61076-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61076-1G APOSOR61076-250MG APOSOR61076-5G
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Formula: C₉H₈BrIO
MW: 338,968 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31726337
Núm. CAS: 2408223-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III