2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61080-1G OR61080-250MG
APOSOR61080-1GEA 277 EUR
APOSOR61080-1G APOSOR61080-250MG
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Formula: C₂₀H₁₈N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31726313
Núm. CAS: 2387695-89-6