Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61081-1G OR61081-250MG OR61081-5G
APOSOR61081-1GEA 279 EUR
APOSOR61081-1G APOSOR61081-250MG APOSOR61081-5G
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Formula: C₈H₅Cl₃O₂
MW: 239,483 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02149449
Núm. CAS: 86569-81-5