2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61083-1G OR61083-250MG
APOSOR61083-1GEA 116 EUR
APOSOR61083-1G APOSOR61083-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrCl₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999821
Núm. CAS: 81778-11-2
UN: 3261
ADR: 8,III