2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61084-1G OR61084-250MG OR61084-5G
APOSOR61084-1GEA 375 EUR
APOSOR61084-1G APOSOR61084-250MG APOSOR61084-5G
2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Cl₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999820
Núm. CAS: 35696-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III