2,4,5-Trichlorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR61085-1G
OR61085-250MG
APOSOR61085-1GEA
522
EUR
APOSOR61085-1G
APOSOR61085-250MG
2,4,5-Trichlorobenzamide
2,4,5-Trichlorobenzamide
Formula:
C₇H₄Cl₃NO MW: 224,472 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18400107 Núm. CAS: 70439-09-7 |