2,4,5-Trichlorobenzonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR61086-1G OR61086-250MG OR61086-5G
APOSOR61086-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61086-1G APOSOR61086-250MG APOSOR61086-5G
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Formula: C₇H₂Cl₃N
MW: 206,456 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787622
Núm. CAS: 6575-04-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR