2',4',5'-Trichloroacetophenone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61087-100MG OR61087-1G OR61087-250MG
APOSOR61087-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR61087-100MG APOSOR61087-1G APOSOR61087-250MG
2',4',5'-Trichloroacetophenone 95+%
2',4',5'-Trichloroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261422
Núm. CAS: 13061-28-4