4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6109-1G OR6109-250MG
APOSOR6109-1GEA 786 EUR
APOSOR6109-1G APOSOR6109-250MG
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₃BN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258754
Núm. CAS: 957061-18-6