Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61097-1G OR61097-250MG
APOSOR61097-1GEA 647 EUR
APOSOR61097-1G APOSOR61097-250MG
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate
Formula: C₁₁H₁₃BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00184978
Núm. CAS: 26584-20-3