1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6110-1G OR6110-250MG
APOSOR6110-1GEA 517 EUR
APOSOR6110-1G APOSOR6110-250MG
1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine
Formula: C₁₂H₇BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258784
Núm. CAS: 929000-84-0